Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480071-1G
APOSOR480071-1GEA
1140
EUR
APOSOR480071-1G
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁N₅O₂ Molecular Weight: 233,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135164 CAS-Nummer: 1427019-91-7 |