Ethyl 5-amino-1-pyrazin-2-yl-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480075-1G
APOSOR480075-1GEA
1030
EUR
APOSOR480075-1G
Ethyl 5-amino-1-pyrazin-2-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-pyrazin-2-yl-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁N₅O₂ Molecular Weight: 233,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135165 CAS-Nummer: 1427021-27-9 |