Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480077-1G
APOSOR480077-1GEA 1770 EUR
APOSOR480077-1G
Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 282.297 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135167
CAS-Nummer: 1427022-90-9