1-(5-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480085-1G
APOSOR480085-1GEA
2280
EUR
APOSOR480085-1G
1-(5-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(5-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂·ClH Molecular Weight: 205,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496521 CAS-Nummer: 1384264-28-1 |