1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480087-1G
APOSOR480087-1GEA
2280
EUR
APOSOR480087-1G
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂·ClH Molecular Weight: 205,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496527 CAS-Nummer: 1060811-69-9 |