1-(2-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480089-1G
APOSOR480089-1GEA
2280
EUR
APOSOR480089-1G
1-(2-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(2-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂·ClH Molecular Weight: 205,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496533 CAS-Nummer: 2149589-53-5 |