1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480091-1G
APOSOR480091-1GEA
2280
EUR
APOSOR480091-1G
1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂·ClH Molecular Weight: 205,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30471033 CAS-Nummer: 2007917-15-7 |