1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480098-1G
APOSOR480098-1GEA
3420
EUR
APOSOR480098-1G
1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁N₃·ClH Molecular Weight: 173,643 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496556 CAS-Nummer: 1159737-42-4 |