1-Pyridazin-3-ylcyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480104-1G
APOSOR480104-1GEA
3420
EUR
APOSOR480104-1G
1-Pyridazin-3-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Pyridazin-3-ylcyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496583 CAS-Nummer: 1870107-53-1 |