1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480106-1G
APOSOR480106-1GEA 3420 EUR
APOSOR480106-1G
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Molecular Weight: 146,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134916
CAS-Nummer: 1427020-46-9