1-Oxazol-4-ylcyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480107-1G
APOSOR480107-1GEA
3420
EUR
APOSOR480107-1G
1-Oxazol-4-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Oxazol-4-ylcyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496588 CAS-Nummer: 2104221-61-4 |