1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480109-1G
APOSOR480109-1GEA
1940
EUR
APOSOR480109-1G
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₉H₈ClNO₂ Molecular Weight: 197,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134934 CAS-Nummer: 1427020-55-0 |