1-Pyridazin-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480110-1G
APOSOR480110-1GEA
2740
EUR
APOSOR480110-1G
1-Pyridazin-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
1-Pyridazin-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496513 CAS-Nummer: 2090420-67-8 |