1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480112-1G
APOSOR480112-1GEA
1660
EUR
APOSOR480112-1G
1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₇NO₂S Molecular Weight: 169,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496515 CAS-Nummer: 1509873-24-8 |