1-(3-Bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480120-1G
APOSOR480120-1GEA
2740
EUR
APOSOR480120-1G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(3-Bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈BrNO₂ Molecular Weight: 242,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496537 CAS-Nummer: 1881884-42-9 |