1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480122-1G
APOSOR480122-1GEA
2120
EUR
APOSOR480122-1G
1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈BrNO₂ Molecular Weight: 242,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496542 CAS-Nummer: 1785054-30-9 |