1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480123-1G
APOSOR480123-1GEA
2740
EUR
APOSOR480123-1G
1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈BrNO₂ Molecular Weight: 242,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30076364 CAS-Nummer: 1780834-34-5 |