1-(6-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480143-1G
APOSOR480143-1GEA 4540 EUR
APOSOR480143-1G
1-(6-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(6-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 291,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30496582
CAS-Nummer: 1785004-29-6