1-(5-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480149-1G
APOSOR480149-1GEA
4540
EUR
APOSOR480149-1G
1-(5-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(5-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 291,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496592 CAS-Nummer: 1785441-23-7 |