1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480150-1G
APOSOR480150-1GEA 4540 EUR
APOSOR480150-1G
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 291,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30496593
CAS-Nummer: 1785488-91-6