1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480153-1G
APOSOR480153-1GEA 4540 EUR
APOSOR480153-1G
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₀BrN
Molecular Weight: 272,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30496596
CAS-Nummer: 2121970-44-1