1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480163-1G
APOSOR480163-1GEA
4540
EUR
APOSOR480163-1G
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₀BrN Molecular Weight: 272,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496529 CAS-Nummer: 1800258-89-2 |