1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR480166-1G
APOSOR480166-1GEA 4540 EUR
APOSOR480166-1G
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Formel: C₁₃H₁₂BrN
Molecular Weight: 262,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30496538
CAS-Nummer: 1785577-54-9