1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR480168-1G
APOSOR480168-1GEA
4540
EUR
APOSOR480168-1G
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Formel:
C₁₃H₁₂BrN Molecular Weight: 262,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496543 CAS-Nummer: 1781089-64-2 |