1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR480176-1G
APOSOR480176-1GEA
4540
EUR
APOSOR480176-1G
1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Formel:
C₁₃H₁₂BrN Molecular Weight: 262,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496564 CAS-Nummer: 1704128-93-7 |