1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR480178-1G
APOSOR480178-1GEA
4540
EUR
APOSOR480178-1G
1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Formel:
C₁₃H₁₂BrN Molecular Weight: 262,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496570 CAS-Nummer: 1781089-71-1 |