(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Phe(3-CN)-OH
OR480220-5G
APOSOR480220-5GEA
66.7
EUR
APOSOR480220-5G
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01860885 CAS-Nummer: 57213-48-6 |