2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480227-1G
OR480227-250MG
OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA
570
EUR
APOSOR480227-1G
APOSOR480227-250MG
APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03990566 CAS-Nummer: 2434-00-6 |