2-Chlor-3-formyl-6-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480236-5G
APOSOR480236-5GEA
136
EUR
APOSOR480236-5G
2-Chlor-3-formyl-6-picolin 97%
2-Chlor-3-formyl-6-picolin
Formel:
C₇H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368878 CAS-Nummer: 91591-69-4 |