Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480237-100G
APOSOR480237-100GEA
102
EUR
APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144.13 g/mol Siedepunkt: 85…87 °C Schmelzpunkt: 47…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800496 CAS-Nummer: 113020-21-6 |