1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480243-10G
OR480243-1G
OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA
674
EUR
APOSOR480243-10G
APOSOR480243-1G
APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06661759 CAS-Nummer: 25688-17-9 |