4-Brom-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480302-25G
APOSOR480302-25GEA
0
EUR
APOSOR480302-25G
4-Brom-DL-phenylalanin 97%
4-Brom-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002599 CAS-Nummer: 14091-15-7 |