3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DL-DOPA
OR480320-100G
APOSOR480320-100GEA
360
EUR
APOSOR480320-100G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin 96%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Molecular Weight: 197,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063060 CAS-Nummer: 63-84-3 |