4-Amino-1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480328-1G
APOSOR480328-1GEA
59.6
EUR
APOSOR480328-1G
4-Amino-1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid 95%
4-Amino-1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 234,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794952 CAS-Nummer: 39143-25-4 |