Ethyl-2-bromo-6-benzothiazolecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-bromo-6-benzothiazolecarboxylate
OR480384-1G
APOSOR480384-1GEA
71.2
EUR
APOSOR480384-1G
Ethyl-2-bromo-6-benzothiazolecarboxylate 97%
Ethyl-2-bromo-6-benzothiazolecarboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂S Molecular Weight: 286,1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669850 CAS-Nummer: 99073-88-8 |