(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480389-1G
APOSOR480389-1GEA
109
EUR
APOSOR480389-1G
(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid 97%
(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03839814 CAS-Nummer: 119565-00-3 |