(S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480391-1G
APOSOR480391-1GEA
92.8
EUR
APOSOR480391-1G
(S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
33879-32-2 |