2-Amino-2-cyclohexylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480392-25G
APOSOR480392-25GEA
58
EUR
APOSOR480392-25G
2-Amino-2-cyclohexylacetic acid 97%
2-Amino-2-cyclohexylacetic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662746 CAS-Nummer: 5664-29-9 |