4,4'-Disulphanediylbis(2-aminobutanoic acid) 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-[(3-amino-4-hydroxy-4-oxo-butyl)disulphanyl]butanoic acid
OR480422-100G
APOSOR480422-100GEA
208
EUR
APOSOR480422-100G
4,4'-Disulphanediylbis(2-aminobutanoic acid) 95+%
4,4'-Disulphanediylbis(2-aminobutanoic acid)
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄S₂ Molecular Weight: 268,3500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063095 CAS-Nummer: 462-10-2 |