2-Amino-2-(p-tolyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480438-1G
APOSOR480438-1GEA
260
EUR
APOSOR480438-1G
2-Amino-2-(p-tolyl)propanoic acid
2-Amino-2-(p-tolyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662588 CAS-Nummer: 6269-79-0 |