2-Amino-2-(2,3-dichlorophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480443-1G
APOSOR480443-1GEA
226
EUR
APOSOR480443-1G
2-Amino-2-(2,3-dichlorophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,3-dichlorophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ Molecular Weight: 220,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662393 CAS-Nummer: 318270-11-0 |