3-Chlor-L-tyrosin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Tyr(3-Cl)-OH
OR480459-5G
APOSOR480459-5GEA
203
EUR
APOSOR480459-5G
3-Chlor-L-tyrosin
3-Chlor-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 215,7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045865 CAS-Nummer: 7423-93-0 |