2-Bromo-4-methyl-5-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480479-5G
APOSOR480479-5GEA
282
EUR
APOSOR480479-5G
2-Bromo-4-methyl-5-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-methyl-5-nitroaniline
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 231,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01239994 CAS-Nummer: 102169-99-3 |