2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480498-5G
APOSOR480498-5GEA 125 EUR
APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204.0764 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044024
CAS-Nummer: 2941-48-2