Isochinolin-5-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyanoisoquinoline
OR48050-1G
APOSOR48050-1GEA 40.6 EUR
APOSOR48050-1G
Isochinolin-5-carbonitril
Isochinolin-5-carbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154.1700 g/mol
Schmelzpunkt: 135…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03109890
CAS-Nummer: 27655-41-0