2-Amino-5-chlorobenzothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR480503-5G
APOSOR480503-5GEA
27.7
EUR
APOSOR480503-5G
2-Amino-5-chlorobenzothiazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₅ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205355 CAS-Nummer: 20358-00-3 |