2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480520-5G
APOSOR480520-5GEA 106 EUR
APOSOR480520-5G
2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole 97%
2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole
Formel: C₇H₃BrClNS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783781
CAS-Nummer: 3507-17-3