5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidindion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methoxy-2,4-pyrimidinediol
OR480522-25G
APOSOR480522-25GEA
71.2
EUR
APOSOR480522-25G
5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidindion 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molecular Weight: 142,1100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00187903 CAS-Nummer: 6623-81-0 |