2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480523-250MG
APOSOR480523-250MGEA
125
EUR
APOSOR480523-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid 97%
2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195418 CAS-Nummer: 71224-95-8 |