Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
OR480524-25G
APOSOR480524-25GEA
114
EUR
APOSOR480524-25G
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Molecular Weight: 211.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102063 CAS-Nummer: 4815-29-6 |